Learn More
Acide pivalique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2-Dimethylpropionic acid |
| CAS | 75-98-9 |
| Formule moléculaire | C5 H10 O2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Propanoic acid','2,2-dimethyl- (9CI','ACI), 2,2-Dimethylpropanoic acid (ACI), Pivalic acid (7CI','8CI), 2,2,2-Trimethylacetic acid, 2,2-Dimethylpropionic acid, Neopentanoic acid, Neovaleric acid, NSC 65449, tert-Pentanoic acid, Trimethylacetic acid, Trimethylmethanecarboxylic acid, Versatic 5 acid, Versatic Acid 5, α,α-Dimethylpropionic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2,2-diméthylpropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 102.13 |
| Poids de la formule | 102.0681 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?