Learn More
R&D Systems™ PJ 34 hydrochloride
Code produit 18054432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18054432 50 mg 50mg
18025812 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18054432 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3255/50
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent PARP inhibitor
Potent inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) (EC50 = 20 nM). ∽1000-fold more potent than 3-Aminobenzamide (Cat. No. 0788). Protects primary neuronal cells from oxygen-glucose deprivation in vitro and reduces infarct size following focal cerebral ischemia in vivo. Displays protective effects against cisplatin -induced kidney injury. Also displays activity at Pim-1 and Pim-2 kinases at higher concentrations (IC50 values are 3.7 and 16 μM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 344458-15-7
Formule moléculaire C17H18ClN3O2
Spécification
Nom chimique ou matériau PJ 34 hydrochloride
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 331.8
Pureté >98%
Poids moléculaire 331.8