Learn More
Placental Lactogen/CSH1 Antibody, PE, R&D Systems™
Code produit 18612519 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18612519 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18612519 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP299840PE
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Placental Lactogen/CSH1 Polyclonal specifically detects Placental Lactogen/CSH1 in Human samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Placental Lactogen/CSH1
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué PE
Dilution ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène Choriomammotropin, chorionic somatomammotropin hormone, chorionic somatomammotropin hormone 1 (placental lactogen), CS-1, CSAchorionic somatomammotropin A, CSH2, CSMT, FLJ75407, hCS-A, Lactogen, Placental lactogen, PLchoriomammotropin
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Placental Lactogen/CSH1 (Accession#: NP_001308.1; Met1-Phe217)
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cytokine Research, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1442
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG