Learn More
PLAGL1 Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18602107 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18602107 100 μg 100µL
18651437 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18602107 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP306208100ul
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
PLAGL1 Polyclonal specifically detects PLAGL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PLAGL1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formule 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gène DKFZp781P1017, LOT-1, LOT1ZACLost on transformation 1, MGC126275, MGC126276, PLAG-like 1, pleiomorphic adenoma gene-like 1, pleiomorphic adenoma gene-like protein 1, Pleiomorphic adenoma-like protein 1, Tumor supressor ZAC, ZAC tumor supressor, ZAC1, zinc finger protein PLAGL1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PLAGL1 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5325
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG