Learn More
Epredia™ Portoir à coloration en plastique (capacité de 25 lames)
Tous les produits Epredia ProduitsDescription
Rack à coloration 196 :
- En plastique de polyoxyméthylène
- Résistent à des températures de -40 à +90°C
- Contient jusqu'à 25 lames
- La dimension maximale des lames est de 75 x 50 mm (3 x 2 po)
Spécification
Spécification
| Matériau du rack | Plastique polyoxyméthylène |
| Nombre de lames | 25 |
| Description | Portoir de coloration en plastique (capacité : 25 lames) |
| Max. Slide Size | 3 x 2 in |
| Type de produit | Portoir de coloration en plastique |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?