Learn More
Platinum, 1% on polyethyleneimine/SiO2, Thermo Scientific™
Product Code. 11385687
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11385687
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043407.06
Request Bulk or Custom Format
Reduction reactions
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6-4-7440
Molecular Formula Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
MDL Number MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Tekniske data
Physical Form Beads
Quantity 5 g
Solubility Information Soluble in aqua regia. Insoluble in water,mineral acids and organic acids.
Odor Odorless
Chemical Name or Material Platinum, 1% on polyethyleneimine/SiO2
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.