Learn More
Oxyde de platine(IV) monohydraté, catalyseur d’Adams, Pt 75 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11311629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11311629 1 g 1g
11301629 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11311629 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012278.03
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12137-21-2 | H2O3Pt | 245.10 g/mol
Hydrogenation catalyst. Suitable for the reduction of double and triple bonds, aromatics, carbonyls, nitriles, and nitro groupsPlatinum(IV) oxide monohydrate is used as a catalyst in hydrogenation, hydrogenolysis, dehydrogenation, and oxidation reactions in organic synthesis. It also finds application in ceramic industry, inorganic chemistry and in chemical synthesis. It is utilized for the selective reduction of alkenes without reducing nitro group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Catalyseur d’hydrogénation
  • Convient à la réduction des liaisons doubles et triples, aux composés aromatiques, aux carbonyles, aux nitriles et aux groupes nitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12137-21-2
Formule moléculaire H2O3Pt
Poids moléculaire (g/mol) 245.10
Numéro MDL MFCD00066964
Clé InChI SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o
CID PubChem 11139377
Nom IUPAC dioxoplatinum ; hydrate
SMILES O.O=[Pt]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum(IV) oxide monohydrate
Point de fusion 450°C
Note relative au nom Adams Catalyst
Couleur Brun à noir
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Formule linéaire PtO2·H2O
Numéro UN UN1479
Merck Index 14,7527
Informations sur la solubilité Insoluble in water,acid,aqua regiaSoluble in water and caustic potash solution; Insoluble in alcohol,acid and aqua regia.
Poids de la formule 245.10 (227.09 Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 75% min.