Learn More
PMS1 Antibody (CL14436) [Alexa Fluor™ 594], R&D Systems™
Code produit 30297230 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30297230 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30297230 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP326854AF594
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
PMS1 Monoclonal antibody specifically detects PMS1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PMS1
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone CL14436
Conjugué Alexa Fluor 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène DKFZp781M0253, FLJ98259, HNPCC3, hPMS1, human homolog of yeast mutL, mismatch repair gene PMSL1, PMS1 postmeiotic segregation increased 1 (S. cerevisiae), PMS1 protein homolog 1, PMSL1DNA mismatch repair protein PMS1, postmeiotic segregation increased (S. cerevisiae) 1, rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.10B, rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.10E
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P54277, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche DNA Repair, Mismatch Repair, Ovarian Carcinoma Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5378
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4⪚C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b
Gamme de produits Novus