Learn More
Poly(2-éthyle-2-oxazoline), M.W. 50,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354538 100 g 100g
11344538 500 g 500g
11334538 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11354538 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042396.22
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 25805-17-8 | (C5H9NO)n | 99.13 g/mol
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) is used as an adhesion promoter in coatings, in heat sealing and remoisten able hot-melt adhesive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25805-17-8
Formule moléculaire (C5H9NO)n
Poids moléculaire (g/mol) 99.13
Numéro MDL MFCD00134377
Clé InChI NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethyl-2-oxazoline, 2-ethyloxazoline, 2-ethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 2-ethyl-4,5-dihydro, 2-oxazoline, 2-ethyl, unii-b8cd92t4p5, unii-jm7uh9q3yn, unii-hnx7574gtx, unii-s5dpg6k67i, ethyl oxazoline
CID PubChem 66412
Nom IUPAC 2-ethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole
SMILES CCC(=O)N(-*)CC-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly (2-ethyl-2-oxazoline)
Couleur Blanc
Note relative au nom M.W. 50,000
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in water and organic solvents.