Learn More
Poly(3-butylthiophène-2,5-diyle), régioaléatoire, Thermo Scientific™
Code produit 11490061
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490061 1 g 1g
11480061 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11490061 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044788.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98837-51-5
Formule moléculaire (C8H10S)n
Poids moléculaire (g/mol) 168.30
Numéro MDL MFCD00677712
Clé InChI DUOSBQJOYVIVOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme poly 3-butylthiophene-2,5-diyl , regiorandom, poly 3-butylthiophene-2,5-diyl , regioregular
CID PubChem 23533119
Nom IUPAC 3-butyl-2,5-diméthylthiophène
SMILES CCCCC1=C(-*)SC(-*)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly (3-butylthiophene-2,5-diyl)
Couleur Marron à noir
Note relative au nom Regiorandom
Forme physique Poudre
Quantité 1 g