Learn More
Poly(3-octylthiophène-2,5-diyle), régioaléatoire, faible teneur en métaux, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460041 1 g 1g
11450041 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11460041 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044778.03
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Polymères conducteurs
Conducting polymers
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104934-51-2
Formule moléculaire (C12H18S)n
Poids moléculaire (g/mol) 241.44
Numéro MDL MFCD00241412
Clé InChI RXIQSINDOTYIGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme poly 3-octylthiophene-2,5-diyl , regiorandom, low metals, poly 3-octylthiophene-2,5-diyl , regioregular, low metals
CID PubChem 121233643
Nom IUPAC azane ; 2,5-diméthyl-3-octylthiophène
SMILES CCCCCCCCC1=C(-*)SC(-*)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly (3-octylthiophene-2,5-diyl)
Note relative au nom Regiorandom, low metals
Forme physique Poudre
Informations sur la solubilité Soluble in THF, CHCl3
Quantité 1 g