Learn More
Bromhydrate de poly-D-lysine, MP Biomedicals
Code produit 11428350 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
10mg
500mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428350 10 mg 10mg
17318583 50 mg 50mg
11448350 100 mg 100mg
11458350 500 mg 500mg
11468350 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11428350 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210269410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30€
    74.55€ / 10mg
    Save 3.75€
    4% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 27964-99-4
Formule moléculaire C6H15BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 227.102
Clé InChI MEXAGTSTSPYCEP-NUBCRITNSA-N
Synonyme d-lysine hydrobromide
CID PubChem 87493163
Nom IUPAC Acide (2R)-2,6-diaminohexanoïque ; bromhydrate
SMILES C(CCN)CC(C(=O)O)N.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly-D-Lysine Hydrobromide
Quantité 10 mg
Poids de la formule 4 000 à 15 000