Learn More
Sel de sodium acide poly(styrène sulfonique), M.W. 70,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15466375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466375 250 g 250g
15456375 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15466375 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041688.30
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 25704-18-1 | (C8H7NaO3S)n | 184.21 g/mol
Poly(styrene sulfonic acid) sodium salt is used as Polyelectrolyte. It is also used as electroconductive and antistatic resin for electrographic and electrophotographic substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25704-18-1
Formule moléculaire (C8H7NaO3S)n
Poids moléculaire (g/mol) 184.21
Numéro MDL MFCD00084449
Clé InChI MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-styrenesulfonic acid sodium salt
CID PubChem 131675404
Nom IUPAC 4-ethenylbenzene-1-sulfonic acid
SMILES [Na]OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(-*)C-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(styrene sulfonic acid) sodium salt
Note relative au nom M.W. 70,000
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Soluble in water,lower alcohols,glycols.
Forme physique Poudre