Learn More
Macherey-Nagel™ Polygosil™ Phase
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
10 g
100 g
Particle Size:
5 μm
7 μm
10 μm
Pore Size:
100 Å
1000 Å
300 Å
60 Å
Förpackningsstorlek:
100g
10g
Specifikationer
Specifikationer
| Particle Size | 5 μm |
| Pore Size | 100 Å |
| Technique | Liquid Chromatography |
| Quantity | 10 g |
| Type | Polygosil Phases |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering