Få mere at vide
Kartell™ Polyoxymethylene Clamps
Artikelnummer. p-8005850
Klik for at se tilgængelige muligheder
Size:
Joint Size: 19/26
Joint Size: 24/29
Joint Size: 29/32
Joint Size:: 14/23
Color:
Green
Light Blue
Red
Yellow
Pakningsstørrelse:
Pack of 10
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15805587
Brand: Kartell™ 3242900
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Manufactured from polyoxymethylene for low friction and excellent dimensional stability. Kartell™ Polyoxymethylene Clamps are color coded according to joint size and provide a safe connection for glass conical joints.
  • Plastic construction generates a corrosion proof device that does not scratch glass
  • Available in various colors that correspond with the joint size of the connection
  • Autoclavable
  • Safe connecction for standard-finish glass conical joints
  • Plastic construction generates a corrosion proof device that does not scratch glass
  • Available in various colors that correspond with the joint size of the connection
  • Autoclavable
  • Safe connecction for standard-finish glass conical joints
Tekniske data
Quantity 1/Pk.
Type Joint Clamp
Material POM
Description Autoclavable
Size Joint Size: 24/29
Color Green
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.