Learn More
Honeywell™ Polyphosphoric Acid, Reagent grade, 115% H3PO4 basis, Honeywell™
Reagent Grade, 115% H3PO4 basis
34.92€ - 65.01€
Identifiants chimiques
N° CAS 8017-16-1
Numéro MDL MFCD00084480
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
15611830 Afficher les documents Honeywell™
208213-100G
100g Poly Bottle 38.82€
100g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
nous consulter 056 260 260
Ajouter au panier
15631830 Afficher les documents Honeywell Research Chemicals
208213-25G
25g Poly Bottle Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15621830 Afficher les documents Honeywell™
208213-1KG
1kg Poly Bottle Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Identifiants chimiques
8017-16-1
MFCD00084480
Spécification
Polyphosphoric Acid
100g
Hn+2PnO3n+1
UN3264
115% H3PO4 basis
Poly Bottle
300°C
Colorless
8017-16-1
MFCD00084480
2.06g/mL at 25°C
Reagent
Liquid