Learn More
Sampling Systems™ Polypropylene Braided Cord
Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Length (Metric):
10 m
25 m
50 m
Unit Size:
10m
25m
50m
Description
- For use with an Enviro Dipper
- Polypropylene construction
Specifications
Specifications
| Product Type | Braided Cord |
| Material | Polypropylene |
| For Use With (Equipment) | Enviro Dipper |
| Length (Metric) | 25 m |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering