Learn More
Socorex™ Polypropylene Syringes
Click to view available options
Volume (Metric):
0.75 mL
3.75 mL
Unit Size:
Pack of 100
Specifikationer
Specifikationer
| Volume (Metric) | 0.75 mL |
| Sterility | Non-sterile |
| Quantity | 100/ea. |
| Product Type | Syringe |
| Material | Polypropylene |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering