missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Polypropylene Thread Adapter

Product Code. 10304275 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Thread Size:
External: 2 in. BSP - 64 mm (BSI)
External: 2 in. Coarse Mauser - 64 mm (BSI)
Internal: 35 mm - 2 in. (BSP)
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10304275

Brand: Buerkle™ 06002004

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Buerkle™ Polypropylene Thread Adapter facilitates the secure connection of pumps and discharge cocks to a variety of containers.

  • Constructed of polypropylene
  • Interchange the connections to different adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Material Polypropylene
For Use With Pumps
Thread Size Internal: 35 mm - 2 in. (BSP)
Color Black
Product Type Thread Adapter
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato