Learn More
Kartell™ Plastilab™ Polypropylene Y-Shaped Untapered Connectors
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Port Size:
7.3mm Bore
9.7mm Bore
missing translation for 'unitSize'
Pack of 10
Beschreibung
- For use with hose systems and vacuum lines
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | CE IVD |
| Diameter (Metric) | 12 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Material | Polypropylene |
| For Use With (Application) | For any hoses system and vacuum line |
| Packaging Quantity | 10/Pk. |
| Port Size | 7.3mm Bore |
| Shape | Y |
| Color | Natural |
| Product Type | Untapered Y Tubing Connector |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur