Learn More
Polyvinylpyrrolidone, M.W. 10,000 Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15423169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15423169 100 g 100g
15413169 25 g 25g
15433169 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15423169 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60382.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.93€
    51.65€ / 100g
    Save 8.28€
    13% Off
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Un cryoprotecteur, également utile dans la recherche sur la culture de cellules végétales
Polyvinylpyrrolidone is a polymer used as a pharmaceutical aid, complexing agent, and solubilizer. PVP was used as a plasma volume expander for trauma victims. It acts as diluent, solvent and cleaning agent in various kinds of industries. It also acts as an adjuvant, emulsifier, filtering aid, tableting aid, thickener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9003-39-8
Formule moléculaire (C6H9NO)n
Poids moléculaire (g/mol) 111.14
Numéro MDL MFCD01076626
Clé InChI WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
CID PubChem 6917
ChEBI CHEBI:82551
Nom IUPAC 1-éthénylpyrrolidine-2-one
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyvinylpyrrolidone
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Merck Index 14,7697
Informations sur la solubilité Soluble in water and most organic solvents.
Poids de la formule 10 kd