Learn More
R&D Systems™ Pomalidomide 4'-alkylC3-amine
Code produit 18725766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18725766 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18725766 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 7205/25
 Article restreint
Estimated Shipment: 17-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Cereblon ligand with alkyl linker and terminal amine for onward chemistry
Pomalidomide 4'-alkylC3-amine is a functionalized cereblon ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkylC3 linker with terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(3-Aminopropyl)amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione hydrochloride
CAS 2154342-45-5
Quantité 25 mg
Gamme de produits Tocris
Cible Degrader Building Blocks
Formule moléculaire C16H18N4O4.HCl
Pureté 0.95