Learn More
Haldenwanger™ Couvercles pour creusets en porcelaine
Utilisez ces couvercles avec les creusets en porcelaine. Les couvercles pour creusets en porcelaine Haldenwanger&trade sont en porcelaine de laboratoire optimisée.
Marque:  Haldenwanger™ 79D/1
Informations supplémentaires : Poids : 0.04500kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15362440
  • 231.80€ / 20 pièces
nous consulter 056 260 260
Ajouter au panier
Description
Description
  • Disponibles en différentes tailles
  • Pour une utilisation avec les creusets en porcelaine Haldenwanger
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Spécification
87 mm
Couvercle de creuset
Porcelaine
Vidéos