Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes préemballées POROS™ Oligo (dT)25 RoboColumn™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Ces colonnes RoboColumn™ sont préemballés avec la résine d’affinité POROS Oligo (dT)25, conçue pour la purification et l’isolement de l’ARNm à partir des processus de fabrication de transcription in vitro (IVT). La résine sépare efficacement l’ARNm des composants du processus de transcription, tels que les enzymes et l’ADN plasmidique.
RoboColumn™ products are small chromatography columns that are provided in 8-column strips. They are useful for fully automated and parallel chromatographic separations using robotic liquid handling platforms.
POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin (Cat. No. A47384) was developed to address the selectivity and capacity requirements for large-scale downstream purification of a range of mRNA constructs used in vaccine and gene therapy applications. Unlike alternate approaches, the resin selectively captures the mRNA via the polyadenylated (polyA) tail using simple salt and water purification steps.
Features of POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin include:
- Easy mRNA purification from crude transcription mix to effectively remove plasmid DNA and other IVT components
- Simplified workflow helps to maximize efficiency, thereby reducing complexity of subsequent polish steps
- Excellent scalability
- Non-animal derived
POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin allows for a robust platform and efficient purification process for a range of mRNA molecules and applications.
Oligo (dT) ligands are manufactured using a synthetic manufacturing process that are free of animal components.
Other POROS ion exchange resins, as well HIC and affinity resins, are also available in this RoboColumn format. All POROS high performance chromatography resins have a unique pore structure that provides excellent mass transport for high capacity and resolution over a wide range of flow rates.
RoboColumn™ is a registered trademark of ATOLL GmbH.
Spécification
Spécification
| Pression max. | 8 bar |
| Porosité | Not Applicable |
| Phase stationnaire | Poly deoxythymidine 25mer (dT25) |
| Longueur (métrique) | 1 cm |
| Quantité | 1 Strip, 8 Columns |
| Granulométrie | 50 μm |
| À utiliser avec (équipement) | Robotic Fluid Handlers |
| Type | Affinity Column |
| Diamètre (métrique) interne | 0.5 cm |
| Contenu et stockage | Store at 2°C to 8°C. |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.