Learn More
Smiths Medical Tubulure en PEBD à alésage fin Portex™
Description
- Légère et flexible
- De couleur translucide
- La qualité chirurgicale non toxique permet de minimiser les traumatismes lorsqu’elle est utilisée in vivo
- Peut être utilisée pour le revêtement de fibres de verre dans le secteur des télécommunications
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 0.28 mm |
| Matériau | Polyéthylène |
| Diamètre (métrique) externe | 0.61 mm |
| Longueur totale (métrique) | 30 m |
| Allongement | 4.5 |
| À utiliser avec (application) | Pour le revêtement de fibres de verre délicates dans le secteur des télécommunications |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -20°C |
| Quantité d’emballage | 1/boîte |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?