Learn More
2-éthylhexanoate de potassium, 99,9 % (à base de métaux), 75 % p/p., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343538 2 g 2g
11333538 10 g 10g
11323538 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11343538 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039163.04
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3164-85-0 | C8H15KO2 | 182.30 g/mol
Used to convert the tert-butylammmonium salt of clavulanic acid into potassium clavulanate or clavulanate potassium. Also used as a catalyst for polyurethane systems (foams) and for unsaturated polyester resin systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3164-85-0
Formule moléculaire C8H15KO2
Poids moléculaire (g/mol) 182.30
Numéro MDL MFCD00045896
Clé InChI ZUFQCVZBBNZMKD-UHFFFAOYNA-M
CID PubChem 23669619
SMILES [K+].CCCCC(CC)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium 2-ethylhexanoate
Odeur Characteristic
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire K[OOCCH(C2H5)C4H9]
Quantité 2 g
Numéro UN UN1993
Synonyme potassium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, potassium salt, 2-ethylhexanoic acid potassium salt, 2-ethylhexanoic acid, potassium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, potassium salt 1:1, potassium2-ethylhexanoate, dsstox_cid_7525, dsstox_rid_78488, dsstox_gsid_27525, ksc493c3p
Informations sur la solubilité Partly miscible with water.
Nom IUPAC Potassium ; 2-hexanoate d’éthyle
Poids de la formule 182.3
Pourcentage de pureté 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 75 % p/p avec sol.
Forme physique Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons