Learn More
Potassium 4-(éthylthio)phényltrifluoroborate, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15429427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15429427 1 g 1g
15439427 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15429427 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52677.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 850623-75-5
Formule moléculaire C8H9BF3KS
Poids moléculaire (g/mol) 244.124
Numéro MDL MFCD04115771
Clé InChI BVLNLNRSQDZWIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium 4-ethylthiophenyl trifluoroborate, potassium 4-ethylthio phenyl trifluoroborate, potassium 4-ethylsulfanyl phenyl trifluoroboranuide, potassium 4-ethylthio phenyltrifluoroborate, potassium 4-ethylthio phenyl-trifluoroboranuide, potassium ion 4-ethylsulfanyl phenyl trifluoroboranuide, potassium 4-ethylsulfanylphenyl-tris fluoranyl boranuide, potassium 4-ethylsulfanyl phenyl trifluoro borate 1-
CID PubChem 44717235
Nom IUPAC potassium ;(4-éthylsulfanylphényl)-trifluoroboranuide
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)SCC)(F)(F)F.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium 4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate
Point de fusion >300°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 244.12
Pourcentage de pureté 96%