Learn More
Borohydrure de potassium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398487 1 kg 1kg
11388487 10 g 10g
11378487 100 g 100g
11308497 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11398487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 032570.A1
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Source d’hydrogène, agent réducteur pour les aldéhydes, les cétones
Source of hydrogen, reducing agent for aldehydes, ketones, acid chlorides; foaming agent for plasticsPotassium borohydride is used as a selective reducing agent for ketones, aldehydes and acid chlorides. It is used as a precursor in the production of chloramphenicol, vitamin A, thiopenicol, atropine and scopolamine. It is used to prepare high dispersive copper nanoparticles by the chemical reduction method using potassium borohydride as a reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13762-51-1
Formule moléculaire BH4K
Poids moléculaire (g/mol) 53.94
Numéro MDL MFCD00011396
Clé InChI ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium borohydride, potassium tetrahydroborate, potassium borohydrate, unii-0ws230dtgf, potassium tetrahydroborate 1-, borohydrure de potassium french, borate 1-, tetrahydro-, potassium, 0ws230dtgf, borohydrure de potassium, borylpotassium
CID PubChem 22892188
SMILES [BH4-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium borohydride
Point de fusion >400°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Soluble in water (19g/100g ). methanol (3.9g/100g ). 4:1 water:methanol mixture (13g/100g ).Soluble in methanol. Insoluble in ethanol,ether and tetrahydrofuran.
Nom IUPAC bore(1-) potassique
Poids de la formule 53.94
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.494
Sensibilité Moisture sensitive
Aspect White powder
Densité 1.17