Learn More
Bromure de potassium, 99,92 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11321578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11321578 100 g 100g
11311578 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11321578 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010982.22
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Potassium bromide is used in manufacturing of photographic papers, engraving and lithography, in spectroscopy and as an analytical lab reagent. Potassium bromide is employed in antiepileptic medication for dogs. It is utilized in the bromination of alkenes using cerium(IV) ammonium nitrate. It plays an essential role with diacetoxy iodobenzene for bromination of alkenes and alkynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2-3-7758
Formule moléculaire BrK
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
Numéro MDL MFCD00011358
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CID PubChem 253877
ChEBI CHEBI:32030
Nom IUPAC bromure de potassium
SMILES [K+].[Br-]
Specifications
Point d’ébullition 1435°C
Nom chimique ou matériau Potassium bromide
Point de fusion 730°C
Couleur Incolore
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.559
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White Powder/crystalline/beads
Plage de pourcentage du dosage 99.92% (metals basis)
Densité 2.75 g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité Freely soluble in water. Soluble in alcohol and glycerol. Slightly soluble in diethyl ether.
Poids de la formule 119.01