Learn More
Bromure de potassium, ultra sec, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399667 100 g 100g
11389667 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11399667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041282.22
 Article restreint
Estimated Shipment: 21-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Potassium bromide is used in a variety of applications such as spectroscopy, infrared transmission, as a laboratory reagent, and for the removal of peripheral membrane proteins. It is also used in photosensitive chemicals, paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2-3-7758
Formule moléculaire BrK
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
Numéro MDL MFCD00011358
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CID PubChem 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 1435°C
Nom chimique ou matériau Potassium bromide
Point de fusion 730°C
Note relative au nom Ampouled under argon
Couleur Blanc
Forme physique Poudre / cristallin
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.559
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White Powder/crystals
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (metals basis)
Densité 2.75 g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in alcohol,glycerol and ether.
Nom IUPAC bromure de potassium
Poids de la formule 119.01