Learn More
TAG-72 Antibody (B72.3 (Satumomab)), Allophycocyanin/Cy7, R&D Systems™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
TAG-72 Monoclonal antibody specifically detects TAG-72 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
Spécification
| Antigène | TAG-72 |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | B72.3 (Satumomab) |
| Conjugué | APC-Cyanine7 |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | CA 72-4, Protein TAG-72, tag 72, tag-72 Protein TAG-72 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Tumour-associated glycoprotein 72 is a glycoprotein found on the surface of many cancer cells, including ovary, breast, colon, and pancreatic cells. |
| Méthode de purification | Protein A purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?