Spécification
| Plage de dosage | 9.375 pg/mL to 600 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 2.34 pg/mL |
| Gamme de produits | Novus |
| Type de produit | ELISA Kit (Colorimetric) |
| Type d’échantillon | Serum, Plasma, Tissue Homogenates |
| Spécificité | This assay has high sensitivity and excellent specificity for detection of Mouse Apolipoprotein A-I/ApoA1. No significant cross-reactivity or interference between Mouse Apolipoprotein A-I/ApoA1 and analogues was observed. |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 128240 |
| Symbole de gène(s) | NAXE |
| Quantité | 1 kit |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?