Learn More
Potassium Chlorate, puriss., 99 to 101%, Honeywell Fluka™
Code produit 15681160 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15681160 5 kg Flacon poly 5kg
15671160 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15681160 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 126345KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Puriss., 99-101%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3811-04-9
Formule moléculaire ClKO3
Poids moléculaire (g/mol) 122.55
Numéro MDL MFCD00011361
Clé InChI VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
CID PubChem 6426889
Nom IUPAC potassium;chlorate
SMILES [O-]Cl(=O)=O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Chlorate
Point de fusion 356°C
Couleur Blanc
pH 5 to 6.5
Forme physique Solid
Quantité 5 kg
Formule linéaire KClO3
Numéro UN UN1485
Poids de la formule 122.55g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 101%
Qualité puriss.
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystals
Densité 2.34g/cu.cm