Learn More
Protein Disulfide Isomerase/P4HB Antibody (16), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18614841 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18614841 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18614841 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289676APC
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Protein Disulfide Isomerase/P4HB Monoclonal specifically detects Protein Disulfide Isomerase/P4HB in Human samples. It is validated for ELISA/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Protein Disulfide Isomerase/P4HB
Applications ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 16
Conjugué APC
Dilution Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Formule PBS
Alias de gène Cellular thyroid hormone-binding protein, collagen prolyl 4-hydroxylase beta, DSI, ERBA2L, GIT, glutathione-insulin transhydrogenase, P4Hbeta, p55, PDIA1procollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), betapolypeptide (protein disulfide isomerase-associated 1), PDIEC 5.3.4.1, PHDB, PO4DB, PO4HB, procollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), betapolypeptide, PROHBprocollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), betapolypeptide (protein disulfide isomerase; thyroid hormone binding protein p55), Prolyl 4-hydroxylase subunit beta, prolyl 4-hydroxylase, beta polypeptide, protein disulfide isomerase family A, member 1, protein disulfide isomerase/oxidoreductase, protein disulfide isomerase-associated 1, protein disulfide-isomerase, protocollagen hydroxylase, thyroid hormone-binding protein p55
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Protein Disulfide Isomerase/P4HB (Accession#: NP_000909.2; Met 1-Lys 505).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Biologically Active Proteins, Cancer, Cellular Markers, ER Markers, Fibroblast Cell Markers, Hypoxia
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5034
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus