Learn More
Cytokeratin 14 Antibody (KRT14/2375), PE, R&D Systems™
Code produit 18612597 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18612597 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18612597 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308531PE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.45€
    607.95€ / 100µL
    Save 95.50€
    13% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 14 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 14 in Human/Mouse/Pig/Rat samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Cytokeratin 14
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone KRT14/2375
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène CK14, CK-14, cytokeratin 14, cytokeratin-14, EBS3, EBS4, K14, keratin 14, keratin 14 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara, Koebner), keratin, type I cytoskeletal 14, Keratin-14, NFJ
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human Cytokeratin 14 fragment (around aa351-472) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02533)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cellular Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3861
Espèces cibles Human, Mouse, Pig, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Gamme de produits Novus