Learn More
ABLIM1 Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18605546 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18605546 50 μg 50µL
18600887 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18605546 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP29938650ul
 Article restreint
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
ABLIM1 Polyclonal specifically detects ABLIM1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ABLIM1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:1000
Formule 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gène ABLIM, abLIM-1, actin binding LIM protein 1, Actin-binding double zinc finger protein, actin-binding double-zinc-finger protein, actin-binding LIM protein 1, Actin-binding LIM protein family member 1, DKFZp781D0148, FLJ14564, KIAA0059, LIM actin-binding protein 1, LIMAB1MGC1224, LIMATIN
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human ABLIM1.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3983
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus