Learn More
Fluorure de potassium dihydraté, Puratronic™, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific™
Product Code. 11396977
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11396977 10 g 10g
11306987 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11396977 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010841.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13455-21-5
Formule moléculaire FH4KO2
Poids moléculaire (g/mol) 94.13
Numéro MDL MFCD00149929
Clé InChI MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate
CID PubChem 23708904
Nom IUPAC Fluorure dihydraté de potassium
SMILES O.O.[F-].[K+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Potassium fluoride dihydrate
Point de fusion 41°C
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1812
Merck Index 14,7632
Poids de la formule 94.13 (58.10 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Puratronic
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.352
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.5g/mL