Learn More
Hexabromotellurate de potassium(IV), 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit 11395168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395168 25 g 25g
11315178 5 g 5g
11305178 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11395168 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044081.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16986-18-8
Formule moléculaire Br6K2Te
Poids moléculaire (g/mol) 685.221
Numéro MDL MFCD03427026
Clé InChI HMFRPYOIJYYQFO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium hexabromotellurate iv
CID PubChem 121233754
SMILES [K+].[K+].[Br-].[Br-].Br[Te](Br)(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hexabromotellurate (IV)
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3284
Poids de la formule 685.22
Pourcentage de pureté 99.99%