Learn More
Potassium sélénocyanate, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324789 50 g 50g
11334789 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11324789 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 068107.18
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3425-46-5 | CKNSe | 144.087 g/mol
Potassium selenocyanate is used to prepare triphenylphosphine selenide by reacting with triphenylphosphine. It finds application in solid state NMR of heavy-metal nuclei which results in the preparation of several mercury thiocyanate and selenocyanate compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3425-46-5
Formule moléculaire CKNSe
Poids moléculaire (g/mol) 144.087
Numéro MDL MFCD00011366
Clé InChI KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium selenocyanate, selenocyanic acid, potassium salt, potassium selenoisocyanate, ccris 7063, potassium ion selenocyanate, potassium selenocyanate 10g
CID PubChem 76960
Nom IUPAC Potassium ; sélénocyanate
SMILES C(#N)[Se-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium selenocyanate
Point de fusion 162°C to 164°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.347 g/mL
Numéro UN UN3283
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,dimethyl formamide,hexamethylphosphoramide,acetonitrile and methanol. Slightly soluble in terahydrofuran.
Poids de la formule 144.08
Pourcentage de pureté 98.5%