Learn More
Étalon de potassium pour ICP/MS, 2 % de HCl, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Standard |
| Note relative au nom | ICP/MS |
| CAS | 7440-09-7, 7732-18-5 |
| % max. CAS | 2.0, 0.0, 98.0 |
| Densité | 1.003 g/cm3 at 20°C |
| Forme physique | Liquide |
| Formule moléculaire | K |
| Numéro MDL | MFCD00133776 |
| Clé InChI | ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [K] |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?