Learn More
Sulfate de potassium, conforme aux spécifications analytiques de Ph. Eur., 99-101 %, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1 698 °C |
| Nom chimique ou matériau | Potassium sulfate |
| Note relative au nom | Répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur., 99-101% |
| % max. CAS | 100.0000% |
| Forme physique | Solid |
| Quantité | 50 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 99 à 101% |
| Formule linéaire | K2SO4 |
| Nom IUPAC | sulfate de dipotassium |
| Poids de la formule | 174.26 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?