Learn More
Tétrachloroplatine de potassium(II), 99,9 % (base de métaux), Pt 46,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11301698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11301698 1 g 1g
11391688 5 g 5g
11381688 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11301698 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011048.03
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10025-99-7 | Cl4H4K2Pt | 419.11 g/mol
Potassium tetrachloroplatinate solution is used in the preparation of platinum (Pt) nanoparticles. Ligands like ammonia or triphenyl phosphine can able to replace the chloride ligands to afford various derivatives. The replacement by ammonia results in the preparation of cisplatin, which is used in the cancer treatment. Further, it is used as catalyst in the hydroarylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-99-7
Formule moléculaire Cl4H4K2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 419.11
Numéro MDL MFCD00011378
Clé InChI JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate
CID PubChem 61440
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tetrachloroplatinate(II)
Point de fusion (decomposition)
Note relative au nom Pt 46.0% min.
Couleur Rouge à marron
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Odeur Odorless
Aspect Red-brown crystals
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Densité 3.38
Informations sur la solubilité Soluble in hot water. Slightly soluble in water.
Nom IUPAC dipotassium;tétrachloroplatine(2-)
Poids de la formule 415.11