Learn More
Triméthylacétate de potassium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15439278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15439278 100 g 100g
15429278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15439278 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62803.22
 Article restreint
Estimated Shipment: 19-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19455-23-3 | C5H9KO2 | 140.223 g/mol
Potassium trimethylacetate is used as a intermediate for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triméthylacétate de potassium est utilisé comme intermédiaire pour la recherche chimique.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19455-23-3
Formule moléculaire C5H9KO2
Poids moléculaire (g/mol) 140.223
Numéro MDL MFCD00671345
Clé InChI WFMNHCSATCWAAQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium pivalate, potassium trimethylacetate, pivalic acid potassium salt, potassium 2,2-dimethylpropionate, trimethylacetic acid potassium salt, 2,2-dimethylpropionic acid potassium salt
CID PubChem 23662159
Nom IUPAC potassium ; 2,2-diméthylpropanoate
SMILES CC(C)(C)C(=O)[O-].[K+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Potassium trimethylacetate
Point de fusion ∼200°C
Formule linéaire (CH3)3CCO2K
Quantité 100 g
Poids de la formule 140.22
Pourcentage de pureté 95%