Description
IL-33 Monoclonal specifically detects IL-33 in Human samples. It is validated for ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), ELISA Standard (Matched Pair), Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunohistochemistry, Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | IL-33 |
| Applications | ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), ELISA Standard (Matched Pair), Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 40015C |
| Conjugué | APC |
| Dilution | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Intracellular Staining by Flow Cytometry |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | C9orf26chromosome 9 open reading frame 26 (NF-HEV), DKFZp586H0523, DVS27, DVS27-related protein, IL1F11, IL-1F11, IL-33, interleukin 33, Interleukin-1 family member 11, interleukin-33, NFHEV, NF-HEVNFEHEV, Nuclear factor from high endothelial venules, RP11-575C20.2 |
| Espèces hôtes | Goat |
| Immunogène | E.coli-derived recombinant human IL-33, Ser112-Thr270, Accession # O95760 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?