Learn More
Foxx Life Sciences PP Vacuum Trap System without Container
Code produit 31933503
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
4 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31933503 2 L 1 pièce
31933402 4 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31933503 Fournisseur Foxx Life Sciences Code fournisseur 3052002FLS
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Designed to meet strict CDC laboratory guidelines for handling biohazardous waste
  • Features:
    • Vacuum trap assembly with autoclavable PP bottles
    • 40 CFR 264.175 compliant aspirator system has a compact, tip-resistant secondary container for stability
    • Wide mouth PP bottles allow easy and thorough cleaning
    • Standard vacuum trap with 53B VersaCap™ and 83B VersaCap™ closure system with rotating adapter prevents tube tangling
  • Applications
    • Aspiration of cell culture media
    • Vacuum pump trap kit
    • Waste collection system for high-purity processes
    • Ideal for house vacuum or vacuum pump trap systems
    • Aspirator bottle assembly
Spécification
Capacité (métrique) 2 L
Matériau Polypropylene
Pression maximale 1 bar
Comprend Bottle, Cap Assembly with Vent Filter, Tubing, Pinch Clamp
Longueur (métrique) 457.2 mm
Type PP Vacuum Trap System
Largeur (métrique) 304.8 mm