Description
PP2C alpha/PPM1A Polyclonal specifically detects PP2C alpha/PPM1A in Mouse samples. It is validated for ELISA/Immunoprecipitation/Western Blot.
Spécification
Spécification
| Applications | ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Conjugué | PerCP |
| Immunogène | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse PP2C alpha/PPM1A (Accession#: NP_032936.1; Met 1-Trp 382) |
| État réglementaire | RUO |
| Type de produit | Antibody |
| Gamme de produits | Novus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?