Learn More
PP2C gamma/PPM1G Antibody, R&D Systems™
Code produit 18611186 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611186 50 μg 50µL
18675085 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18611186 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP29975850ul
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PP2C gamma/PPM1G Polyclonal specifically detects PP2C gamma/PPM1G in Human samples. It is validated for ELISA/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PP2C gamma/PPM1G
Applications ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 4-6 uL/mg of lysate
Formule 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gène EC 3.1.3.16, MGC1675, MGC2870, PP2C, gamma, PP2CG, PP2C-gamma, PP2CGAMMA, PPM1C, PPP2CG, Protein phosphatase 1C, protein phosphatase 1G, protein phosphatase 1G (formerly 2C), magnesium-dependent, gamma isoform, protein phosphatase 2, catalytic subunit, gamma isoform, protein phosphatase 2C gamma isoform, Protein phosphatase 2C isoform gamma, Protein phosphatase magnesium-dependent 1 gamma, protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent, 1G
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human PP2C gamma/PPM1G (Accession#: O15355; Met 317-Asp 546)
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5496
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG