Learn More
Sino Biological™ PPARG Recombinant Human Protein, N-His.GST tag
Expressed from DNA sequence encoding human PPARG isoform 2 (Met 1-Tyr 505) fused to N-terminal polyhistidine-tagged GST tag at N-Terminus
Marque:  Sino Biological™ 12019H20B5
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15285685
  • 168.00€ / 5µg
Date dexpédition estimée
du fournisseur 01-07-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • Formulation: 50mM Tris, 100mM NaCl, 20% Glycerol, 0.3 mM DTT, pH 7.4
Spécification
Spécification
Analysis of protein stucture and used in cell biology research applications
5468
≥90% by SDS-PAGE
Human
<1 EU/μg
PPARG
Other proteins
PPARG Recombinant Human Protein
Lyophilized
85.4kd
5μg
Full Length, Recombinant
Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma
Assay Standard
Insect
GST Tag, His Tag