Learn More
Acétate de praséodyme(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372568 100 g 100g
11362568 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11372568 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014611.22
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 334869-74-8 | C6H9O6Pr | 318.04 g/mol
Praseodymium Acetate is used to make color glasses and enamels; when mixed with certain other materials, Praseodymium produces an intense clean yellow color in glass. The other main application is used to manufacturing pigment and ink color.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 334869-74-8
Spécification
Nom chimique ou matériau Praseodymium(III) acetate hydrate
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule moléculaire C6H9O6Pr
Numéro MDL MFCD00150121
Informations sur la solubilité Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Clé InChI KPXRPRLCONABEG-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Pr+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Nom IUPAC praseodymium(3+) triacetate
Poids moléculaire (g/mol) 318.04
Poids de la formule 318.03 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%