Learn More
Trifluorométhanesulfonate de praséodyme(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313868
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313868 10 g -
11323868 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11313868 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040310.09
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 52093-27-3 | Molecular Formula: C3F9O9PrS3 | Molecular Weight: 588.097 g/mol
It is a water-tolerant Lewis acid used in the Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52093-27-3
Formule moléculaire C3F9O9PrS3
Poids moléculaire (g/mol) 588.097
Numéro MDL MFCD00192417
Clé InChI ROUBZIWQWFQCHU-UHFFFAOYSA-K
Synonyme praseodymium iii trifluoromethanesulfonate, praseodymium iii triflate, praseodymium trifluoromethanesulfonate, praseodymium 3+ tritriflate, praseodymium iii trifluoromethane-sulfonate, praseodymium iii tris trifluoromethanesulfonate, praseodymium 3+ ion tritrifluoromethanesulfonate
CID PubChem 9894708
Nom IUPAC trifluorométhanesulfonate de praséodyme(3+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Pr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Praseodymium(III) trifluoromethanesulfonate
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 588.11
Pourcentage de pureté 98%